Learn More
Ndelta-benciloxicarbonil-L-ornitina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478938 25 g 25 g
15458938 1 g 1 g
15468938 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62435.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3304-51-6 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3304-51-6
Fórmula molecular C13H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 266.297
Número MDL MFCD00038200
Clave InChI VULSXQYFUHKBAN-NSHDSACASA-N
Sinónimo h-orn z-oh, n'-cbz-l-ornithine, s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, n-delta-benzyloxycarbonyl-l-ornithine, ornithine, n5-phenylmethoxy carbonyl, 2s-2-amino-5-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, h-orn cbz-oh, ambotzhaa1227, n, a-cbz-l-ornithine, ndelta-cbz-l-ornithine
PubChem CID 7009570
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ndelta-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
Punto de fusión 248°C to 252°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido