Learn More
Ndelta-aliloxicarbonil-Nalfa-Fmoc-L-ornitina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439978 5 g 5 g
15429978 1 g 1 g
15449978 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15439978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63331.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 147290-11-7 | C24H26N2O6 | 438.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147290-11-7
Fórmula molecular C24H26N2O6
Peso molecular (g/mol) 438.48
Número MDL MFCD00798637
Clave InChI RXLIOYNXBHZZBI-NRFANRHFSA-N
Sinónimo fmoc-orn alloc-oh, fmoc-orn aloc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-allyloxy carbonyl amino pentanoic acid, n2-fmoc-n5-allyloxycarbonyl-l-ornithine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-prop-2-en-1-yloxy carbonyl amino pentanoic acid, pubchem6308, n, a-alloc-n, a-fmoc-l-ornithine, a-fmoc-n, a-alloc-l-ornithine, n-a-boc-n-d-allyloxycarbonyl-l-ornithine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-delta-allyloxycarbonyl-l-ornithine
PubChem CID 2756120
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(9H-fluoro-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-(prop-2-enoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES C=CCOC(=O)NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ndelta-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-ornithine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.47
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido