Learn More
ND-646, MedChemExpress
Código de producto. 16479996
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479996 50 mg 50 miligramos
16454696 100 mg 100 miligramos
16433608 10 mg 10 miligramos
16432786 25 mg 25 miligramos
16430929 1 mg 1 miligramo
16406337 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16479996 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101842
MedChemExpress ND-646 is an orally bioavailable and steric inhibitor of acetyl-CoA carboxylase (ACC) with IC50s of 3.5 nM and 4.1 nM for recombinant hACC1 and hACC2, respectively.
ND-646 is an orally bioavailable and steric inhibitor of acetyl-CoA carboxylase (ACC) with IC50s of 3.5 nM and 4.1 nM for recombinant hACC1 and hACC2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ND-646
CAS 1434639-57-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32N4O7S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.86 mM)
SMILES O=C(N)C(C)(C)N(C(N(C[C@@H](C1=CC=CC=C1OC)OC2CCOCC2)C3=C4C(C)=C(C5=NC=CO5)S3)=O)C4=O
Peso molecular (g/mol) 568.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.64
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death