Learn More
Gibco™ Medio NCTC-135
Descripción
El medio NCTC-135 es un medio definido químicamente que se desarrolló originalmente en el National Cancer Institute (Bethesda, MD) y se formuló para el cultivo de sublíneas de la cepa L de ratón, clon NCTC 929 (células L929) en un entorno sin suero. El medio NCTC-135 de Gibco™ también se ha utilizado para cultivar muchas células, incluyendo HeLa, Ehrlich-Lettre Ascites cepa E, clon NCTC 1469, NCTC 4206, ratón C3H, BS-C-1, y líneas celulares de hibridoma.
El medio NCTC-135 de Gibco™ es una modificación del medio NCTC 109 que sustituyó la L-cisteína por la L-cistina, lo que redujo la toxicidad en algunas células. El medio NCTC-135 es rico en nucleósidos y tiene varios componentes únicos que eliminan la necesidad de utilizar suero, incluidas coenzimas, glucosamina, agentes reductores y vitaminas adicionales.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio NCTC- 135 de Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia, Reino Unido (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
El NCTC-135 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. El medio NCTC-135 se diseñó para su uso sin suero con células L929, pero requiere suplementación mediante un cóctel con factor de crecimiento o suero fetal bovino (SFB) en el caso de otras células. El NCTC-135 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico. Algunas líneas de células podrían requerir una adaptación gradual a un medio sin suero.
El medio NCTC-135 de Gibco™ es una modificación del medio NCTC 109 que sustituyó la L-cisteína por la L-cistina, lo que redujo la toxicidad en algunas células. El medio NCTC-135 es rico en nucleósidos y tiene varios componentes únicos que eliminan la necesidad de utilizar suero, incluidas coenzimas, glucosamina, agentes reductores y vitaminas adicionales.
Uso previsto del producto
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto etiquetado podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
El medio NCTC- 135 de Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Paisley, Escocia, Reino Unido (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
El NCTC-135 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. El medio NCTC-135 se diseñó para su uso sin suero con células L929, pero requiere suplementación mediante un cóctel con factor de crecimiento o suero fetal bovino (SFB) en el caso de otras células. El NCTC-135 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico. Algunas líneas de células podrían requerir una adaptación gradual a un medio sin suero.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio NCTC-135 |
| Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol, Coenzimas |
| Sin aditivos | Sin HEPES |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Medio NCTC-135, 500 mL, líquido, L-glutamina, con L-glutamina, fenol rojo, coenzimas, 12 meses de vida útil, almacenar entre 2 y 8° C, proteger de la luz, para cultivo de células de mamíferos |