Learn More
NCT-503, MedChemExpress
Código de producto. 16483658
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483658 10 mg 10 miligramos
16456397 5 mg 5 miligramos
16442816 25 mg 25 miligramos
16434746 100 mg 100 miligramos
16420057 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483658 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101966
MedChemExpress NCT-503 is a phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) inhibitor with an IC50 of 2.5 μM.
NCT-503 is a phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) inhibitor with an IC50 of 2.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NCT-503
CAS 1916571-90-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23F3N4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 13.33 mg/mL (32.63 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES S=C(N1CCN(CC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)CC1)NC3=NC(C)=CC(C)=C3
Peso molecular (g/mol) 408.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.48
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death