Learn More
NCT-502, MedChemExpress
Descripción
NCT-502 is a human phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH) inhibitor, cytotoxic to PHGDH-dependent cancer cells, and reduces glucose-derived serine production, with an IC50 of 3.7 μM against PHGDH.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NCT-502 |
| CAS | 1542213-00-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H20F3N5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 130 mg/mL (328.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | S=C(NC1=NC(C)=CC(C)=C1)N2CCN(CC2)C3=NC=C(C=C3)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 395.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.45 |
| Mostrar más |