Learn More
NCT-501, MedChemExpress
Descripción
NCT-501 is a potent and selective theophylline-based inhibitor of aldehyde dehydrogenase 1A1 (ALDH1A1), inhibits hALDH1A1 with IC50 of 40 nM, typically shows better selectivity over other ALDH isozymes and other dehydrogenases (hALDH1B1, hALDH3A1, and hALDH2, IC50 >57 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NCT-501 |
| CAS | 1802088-50-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H32N6O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 28 mg/mL (67.22 mM) |
| SMILES | O=C(N1C)N(C)C2=C(N(CCC(C)C)C(CN3CCN(C(C4CC4)=O)CC3)=N2)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 416.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.52 |
| Mostrar más |