Learn More
Tocris Bioscience™ NCT 501 hydrochloride
Descripción
NCT 501 hydrochloride is a potent and selective ALDH1A1 inhibitor (IC50 = 40 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for ALDH1A1 over ALDH3A1, ALDH1B1, ALDH2, HPGD and HSD17β4. Also selective over a panel of 168 GPCRs. Blood-brain barrier permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-[[4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl]methyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(3-methylbutyl)-1H-purine-2,6-dione hydrochloride |
| CAS | 1307896-46-3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C21H32N6O3.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 452.98 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Para uso exclusivo en investigación.