Learn More
NCS-382, sal de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NCS-382','Sodium Salt |
| CAS | 131733-92-1 |
| Fórmula molecular | C13 H13 O3 . Na |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14O3.Na/c14-12(15)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)13(10)16;/h1-2,4,7-8,13,16H,3,5-6H2,(H,14,15);/q;+1/p-1/b10-8+; |
| SMILES | [Na+].OC1\C(=C\C(=O)[O-])\CCCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | acetato de sodio;(2E)-2-(5-hidroxi-5,7,8,9-tetrahidrobenzo[7]anulen-6-ilideno) |
| Peso molecular (g/mol) | 240.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.0762 |