Learn More
Thermo Scientific™ NcoI (10 U/μL)
Código de producto. 10641231 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
2500 unidades
500 unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10641231 1000 unidades 1000 unidades
10233160 500 U 500 unidades
10151120 2500 unidades 2500 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10641231 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ER0575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    124.65€ / paquete de 1000
    Ahorro 31.35€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La enzima de restricción NcoI reconoce sitios C^CATGG y corta mejor a 37 °C en el tampón Tango (isoesquizómeros: Bsp19I).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C▵C A T G G...3'
3'...G G T A C▵C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
  • 1 tampón Tango: 33 mM de Tris-acetato (pH 7,9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
  • Incubar a 37 °C.
Tampón de almacenamiento:
  • NcoI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y refragmentación:
  • Tras una sobredigestión con 50 veces la cantidad recomendad de NcoI, más del 95 % de los fragmentos de ADN pueden ligarse y recortarse
Efectos de metilación:
  • Dam: nunca se solapa, sin efecto.
  • Dcm: nunca se solapa, sin efecto.
  • CpG: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoKI: nunca se solapa, sin efecto.
  • EcoBI: nunca se solapa, sin efecto.
Digestión del ADN integrado en agarosa:
  • Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
  • AflIII, PscI, BtgI, Eco130I, FatI, PagI
Nota:
La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH > 8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación No es sensible a la metilación de la presa, No sensible a la metilación de Dcm, no es sensible a la metilación CpG
Enzima NcoI
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 1000 unidades
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional