Description
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
5'...C▵C A T G G...3'
3'...G G T A C▵C...5'
Condiciones para una actividad del 100 %:
- 1X tampón Tango: 33 mM de Tris-acetato (pH 7.9 a 37 °C), 10 mM de Mg-acetato, 66 mM de K-acetato y 0,1 mg/ml de BSA
- Incubar a 37 °C
Tampón de almacenamiento:
- NcoI se suministra en: 10 mm de Tris-HCl (pH de 7,5 a 25 °C), 50 mm de KCl, 1 mm de DTT, 0,1 mm de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA y 50 % (v/v) de glicerol
Ligadura y redisociación:
- Después de una sobredigestión 50 mayor con Ncol, más del 95 % de los fragmentos de ADN se pueden ligar y recortar
Efectos de metilación:
- Dam: nunca se solapa, sin efecto
- Dcm: nunca se solapa, sin efecto
- CpG: nunca se solapa, sin efecto
- EcoKI: nunca se solapa, sin efecto
- EcoBI: nunca se solapa, sin efecto
Digestión del ADN integrado en agarosa:
- Se requieren como mínimo 5 unidades de la enzima para la digestión completa de 1 μg de ADN lambda integrado en agarosa en 16 horas
Extremos compatibles:
- AflIII, PscI, BtgI, Eco130I, FatI, PagI
Nota:
La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (>5 %), un pH>8.0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity).
Specifications
Specifications
| Concentración | 10 U/μl |
| Cantidad | 500 U |
| Tipo de producto | NcoI |