Learn More
NCOA4 Antibody, Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Código de producto. 18333143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18333143 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18333143 Proveedor Bio-Techne N.º de proveedor NBP318136AF350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.97€
    621.60€ / 0.1 ml
    Ahorro 111.37€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NCOA4 Polyclonal specifically detects NCOA4 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for ELISA∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin)∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno NCOA4
Aplicaciones ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Androgen receptor coactivator 70 kDa protein, Androgen receptor-associated protein of 70 kDa, ARA70RFGret fused, DKFZp762E1112, ELE1NCoA-4, nuclear receptor coactivator 4,70 kDa AR-activator, PTC3RET-activating gene ELE1, Ret-activating protein ELE1,70 kDa androgen receptor coactivator
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a peptide corresponding to 13 amino acids near the center of human NCOA4. The immunogen is located within 420-470 amino acids of NCOA4.
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8031
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG