Learn More
Tocris Bioscience™ NCL 00017509
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30000926 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30000926 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5150/1
Potent and reversible NIMA related kinase 2 (Nek2) inhibitor
NCL 00017509 is a potent and reversible NIMA related kinase 2 (Nek2) inhibitor (IC50 = 56 nM). Induces increased mitotic abnormalities and mitotic delay. Cell permeable and active in vivo. In mice bearing pancreatic tumors, NCL 00017509 decreases PD-L1 expression and induces an anticancer immune response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(6-Ethynyl-9H-purin-2-yl)amino]benzeneacetamide
CAS 1507367-00-1
Cantidad 1 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C15H12N6O
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.3
Forma física Solid
Pureza >97%
Peso molecular 292.302