Learn More
NCI172112, MedChemExpress
Código de producto. 16483189
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16483189 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16483189 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00155
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress NCI172112 is a classical bifunctional alkylating agent synthesized in an effort to develop antitumor agents effective against CNS tumors.
NCI172112 is a classical bifunctional alkylating agent synthesized in an effort to develop antitumor agents effective against CNS tumors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NCI172112
CAS 56605-16-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H23Cl2N3O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo NSC172112 NSC268497
SMILES O=C(N1CCN(CCCl)CCCl)NC2(CCCCC2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 336.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.26
Porcentaje de pureza 98.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death