Learn More
NCC007, MedChemExpress
Código de producto. 16491597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491597 50 mg 50 miligramos
16468127 5 mg 5 miligramos
16446016 100 mg 100 miligramos
16425418 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY128677
MedChemExpress NCC007 is a dual casein kinase Iα (CKIα) and δ (CKIδ) inhibitor with IC50s of 1.8 and 3.6 μM, respectively. NCC007 can be used in research of modulating mammalian circadian rhythms.
NCC007 is a dual casein kinase Iα (CKIα) and δ (CKIδ) inhibitor with IC50s of 1.8 and 3.6 μM, respectively. NCC007 can be used in research of modulating mammalian circadian rhythms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NCC007
CAS 2342583-66-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H28F3N7
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (279.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCNC1=NC2=C(N=CN2C(C)C3CC3)C(NCC4=CC(C(F)(F)F)=CC=C4)=N1
Peso molecular (g/mol) 447.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.5
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation