Learn More
NCB-0846, MedChemExpress
Description
NCB-0846 is an orally available TNIK inhibitor with an IC50 of 21 nM.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | NCB-0846 |
| CAS | 1792999-26-8 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H21N5O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.91 mM) |
| SMILES | O[C@@H](CC1)CC[C@@H]1OC2=CC=CC(C=N3)=C2N=C3NC4=CC=C(N=CN5)C5=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 375.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.42 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?