Learn More
NBTGR, MedChemExpress
Código de producto. 16446897
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16446897 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16446897 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108322
MedChemExpress NBTGR (p-Nitrobenzylthioguanosine) is a potent inhibitor of nucleoside transport; inhibits adenosine uptake with a Ki of 70 nM.
NBTGR (p-Nitrobenzylthioguanosine) is a potent inhibitor of nucleoside transport
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NBTGR
CAS 13153-27-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18N6O6S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (230.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)N=C3SCC4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 434.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation