Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NBQX |
| CAS | 118876-58-7 |
| Sinónimo | 2,3-Dihidroxi-6-nitro-7-sulfamoilbenzo[f]quinoxalina-2,3-diona; 6-nitro-7-sulfamoilbenzo[f]quinoxalina-2,3-diona |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | No hay requisitos especiales |
| Línea de productos | Ciencias de la vida |
| Fórmula molecular | C12 H8 N4 O6 S |
| Forma física | Polvo |
| Color | Casi blanco a amarillo |
| Pureza | ≥98% |