Learn More
NBQX, MedChemExpress
Código de producto. 16416308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16416308 10 mg 10 miligramos
16412427 50 mg 50 miligramos
16408897 5 mg 5 miligramos
16406636 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16416308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15068
MedChemExpress NBQX (FG9202) is a highly selective and competitive AMPA receptor antagonist. NBQX has neuroprotective and anticonvulsant activity.
NBQX (FG9202) is a highly selective and competitive AMPA receptor antagonist. NBQX has neuroprotective and anticonvulsant activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NBQX
CAS 118876-58-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H8N4O6S
Cantidad 10 mg
Sinónimo FG9202
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (223.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N1)C(NC2=C1C3=C(C([N+]([O-])=O)=C2)C(S(N)(=O)=O)=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 336.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.28
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration