Learn More
Tocris Bioscience™ NBMPR
Descripción
Equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) inhibitor (Ki values are 0.4 and 2800 nM for hENT1 and hENT2 respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NBMPR |
| CAS | 38048-32-7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C17H17N5O6S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.41 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 419.412 |