Learn More
NBI-98782, MedChemExpress
Descripción
NBI-98782(alpha-dihydrotetrabenazine) is a vesicular monoamine transporter (VMAT2) inhibtior with an Ki value of 0.97 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NBI-98782 |
| CAS | 85081-18-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H29NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (+)-DTBZ (+)-α-Dihydrotetrabenazine (+)-α-DHTBZ |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (104.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC(C=C1CCN2C[C@@H](CC(C)C)[C@@H]3O)=C(C=C1[C@]2(C3)[H])OC |
| Peso molecular (g/mol) | 319.44 |
| Mostrar más |