Learn More
MedChemExpress NBD-F
Código de producto. 16444677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16444677 50 mg 50 miligramos
16408906 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16444677 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0785
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress NBD-F (4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan) is a pro-fluorescent reagent which is developed for amino acid analysis.
NBD-F reacts with primary or secondary amines to produce a fluorescent product and used for analysis of amino acids and low molecular weight amines.
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 183.1 g/mol
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (546.15 mM; Need ultrasonic)
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 29270-56-2
Sinónimo 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan