Learn More
MedChemExpress NBD-Cl
Código de producto. 16442409
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442409 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16442409 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0042
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress NBD-Cl is a nonfluorescent reagent which becomes highly fluorescent after reaction with thiol or amino groups.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (501.13 mM) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Peso molecular 199.55 g/mol
CAS 10199-89-0
Sinónimo NBD chloride