Learn More
Cloruro de NBD, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532924 25 g Frasco de vidrio 25 g
10347880 1 g Frasco de vidrio 1 g
10721451 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10532924 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172390250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10199-89-0
Fórmula molecular C6H2ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 199.55
Número MDL MFCD00005808
Clave InChI IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
Nombre IUPAC 4-cloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NBD chloride
Punto de fusión 96.0°C to 99.0°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Color Marrón a Amarillo
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.55
Porcentaje de pureza 98%