Learn More
NBD-557, MedChemExpress
Código de producto. 16428218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16428218 10 mg 10 miligramos
16413776 25 mg 25 miligramos
16400658 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16428218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76649
MedChemExpress NBD-557 is a potentially HIV-1 inhibitor.
NBD-557 is a potentially HIV-1 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NBD-557
CAS 333352-59-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24BrN3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (26.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(NC1CC(C)(NC(C)(C1)C)C)=O)NC2=CC=C(C=C2)Br
Peso molecular (g/mol) 382.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.3
Porcentaje de pureza 99.41%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus