Learn More
NBD-556, MedChemExpress
Código de producto. 16490648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490648 5 mg 5 miligramos
16418218 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16490648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76648
MedChemExpress NBD-556, a CD4 mimetic, is a potent HIV-1 entry inhibitor that blocks the gp120-CD4 interaction. NBD-556 shows potent cell fusion and virus-cell fusion inhibitory activity at low micromolar levels.
NBD-556, a CD4 mimetic, is a potent HIV-1 entry inhibitor that blocks the gp120-CD4 interaction. NBD-556 shows potent cell fusion and virus-cell fusion inhibitory activity at low micromolar levels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NBD-556
CAS 333353-44-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24ClN3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (98.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(NC1CC(C)(NC(C)(C1)C)C)=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl
Peso molecular (g/mol) 337.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.84
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus