Learn More
NB-598 Maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16489577
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489577 5 mg 5 miligramos
16443087 50 mg 50 miligramos
16427038 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489577 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16343C
MedChemExpress NB-598 Maleate is a potent and competitive inhibitor of squalene epoxidase (SE), and suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway.
NB-598 Maleate is a potent and competitive inhibitor of squalene epoxidase (SE), and suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NB-598 Maleate
CAS 155294-62-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H35NO5S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (176.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.CC(C)(C)C#C/C=C/CN(CC)CC1=CC(OCC2=CC(C3=CSC=C3)=CS2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 565.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 565.74
Porcentaje de pureza 96.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism