Learn More
Nazartinib, MedChemExpress
Código de producto. 16488137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488137 5 mg 5 miligramos
16451607 50 mg 50 miligramos
16445428 10 mg 10 miligramos
16406026 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12872
MedChemExpress Nazartinib (EGF816) is a covalent mutant-selective EGFR inhibitor, with Ki and Kinact of 31 nM and 0.222 min−1 on EGFR(L858R/790M) mutant, respectively.
Nazartinib (EGF816) is a covalent mutant-selective EGFR inhibitor, with Ki and Kinact of 31 nM and 0.222 min−1 on EGFR(L858R/790M) mutant, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nazartinib
CAS 1508250-71-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H31ClN6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo EGF816
Información de solubilidad DMSO : ≥ 242 mg/mL (488.87 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NC=C1)NC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N2[C@H]4CN(C(/C=C/CN(C)C)=O)CCCC4
Peso molecular (g/mol) 495.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.02
Porcentaje de pureza 98.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease