Learn More
Clorhidrato de naxagolida-O-metilo, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Naxagolide-O-methyl Hydrochloride |
| CAS | 88058-72-4 |
| Fórmula molecular | C16H23NO2 . HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (4aR-trans)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-9-methoxy-4-propyl-2H-naphth[1,2-b]-1,4-oxazine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-3-8-17-9-10-19-16-14-11-13(18-2)6-4-12(14)5-7-15(16)17;/h4,6,11,15-16H,3,5,7-10H2,1-2H3;1H/t15-,16-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CCCN1CCO[C@H]2[C@H]1CCc3ccc(OC)cc23 |
| Nombre IUPAC | (4aR,10bR)-9-metoxi-4-propil-2,3,4a,5,6,10b-hexahidrobenzo[h][1,4]benzoxazina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 297.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.1496 |