Learn More
Navtemadlin, MedChemExpress
Código de producto. 16485806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485806 100 mg 100 miligramos
16435078 10 mg 10 miligramos
16401317 50 mg 50 miligramos
16437797 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16485806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12296
MedChemExpress Navtemadlin (AMG 232) is a potent, selective and orally available inhibitor of p53-MDM2 interaction, with an IC50 of 0.6 nM. Navtemadlin binds to MDM2 with a Kd of 0.045 nM.
Navtemadlin (AMG 232) is a potent, selective and orally available inhibitor of p53-MDM2 interaction, with an IC50 of 0.6 nM. Navtemadlin binds to MDM2 with a Kd of 0.045 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Navtemadlin
CAS 1352066-68-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H35Cl2NO5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo AMG 232 KRT-232
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (87.94 mM) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.18 mM)
SMILES O=C(O)C[C@]1(C)C(N([C@H](CS(=O)(C(C)C)=O)C(C)C)[C@H](C2=CC=C(Cl)C=C2)[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 568.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.55
Porcentaje de pureza 96.04%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death