Learn More
Navitoclax, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
Navitoclax (ABT-263) is a potent and orally active Bcl-2 family protein inhibitor that binds to multiple anti-apoptotic Bcl-2 family proteins, such as Bcl-xL, Bcl-2 and Bcl-w, with a Ki of less than 1 nM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Navitoclax |
| CAS | 923564-51-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H55ClF3N5O6S3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | ABT-263 |
| Información de solubilidad | DMF : ≥ 100 mg/mL (102.61 mM) ∣DMSO : 75 mg/mL (76.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=S(C1=CC(S(NC(C2=CC=C(N3CCN(CC4=C(CCC(C)(C4)C)C5=CC=C(Cl)C=C5)CC3)C=C2)=O)(=O)=O)=CC=C1N[C@H](CCN6CCOCC6)CSC7=CC=CC=C7)(C(F)(F)F)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 974.61 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.