Learn More
Ohaus™ Navigator™
Código de producto. 16263411 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo: NVT22000-EU
Código de producto.
16263411 Modelo: NVT22000-EU
1 options
Código de producto. 16263411 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30456395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.07€
    325.00€ / paquete de 1
    Ahorro 37.07€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
OHAUS™ Navigator™ es ideal para aplicaciones generales de pesaje en entornos de laboratorio, industriales y educativos. Esta potente balanza puede gestionar una amplia gama de aplicaciones de pesaje con características como tiempo de estabilización rápido, protección contra sobrecarga a cuatro veces su capacidad nominal.
  • Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
  • La avanzada tecnología de pesaje ofrece estabilización en un segundo para obtener unos resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
  • El sistema de protección contra sobrecarga que soporta cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232, USB o Ethernet (disponibles como accesorios)
Capacidad 22,000 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 1.000000 g
Linealidad 2.000000 g
Modelo NVT22000-EU
Forma de la cubeta 230 x 174 mm
Repetibilidad 1.000000 g
Tiempo de estabilización 1.000 s
Carga de prueba 10 kg, OIML F2 o ASTM CL 4
Modos de pesaje Quilate, Grano, Gramo, Kilogramo, Newton, Onza, Onza Troy, Pennyweight, Libra, Libra:Onza
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 250 x 240 x 74 mm
Peso (métrico) 1,500 kg