Learn More
Navarixin, MedChemExpress
Código de producto. 16494746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494746 100 mg 100 miligramos
16493668 10 mg 10 miligramos
16490057 50 mg 50 miligramos
16466407 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10198
MedChemExpress Navarixin (SCH 527123) is a potent, allosteric and orally active antagonist of both CXCR1 and CXCR2, with Kd values of 41 nM for cynomolgus CXCR1 and 0.20 nM, 0.20 nM, 0.08 nM for mouse, rat and cynomolgus monkey CXCR2, respectivelly.
Navarixin (SCH 527123) is a potent, allosteric and orally active antagonist of both CXCR1 and CXCR2, with Kd values of 41 nM for cynomolgus CXCR1 and 0.20 nM, 0.20 nM, 0.08 nM for mouse, rat and cynomolgus monkey CXCR2, respectivelly.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Navarixin
CAS 473727-83-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N3O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo SCH 527123 MK-7123
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.81 mM)
SMILES O=C1C(C(NC2=CC=CC(C(N(C)C)=O)=C2O)=C1N[C@H](CC)C3=CC=C(O3)C)=O
Peso molecular (g/mol) 397.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.42
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation