Learn More
NAV-2729, MedChemExpress
Código de producto. 16480927
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480927 50 mg 50 miligramos
16444638 10 mg 10 miligramos
16435476 100 mg 100 miligramos
16433176 25 mg 25 miligramos
16417357 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480927 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112473
MedChemExpress NAV-2729 is a dual Arf1/Arf6 activation inhibitor.
NAV-2729 is a dual Arf1/Arf6 activation inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NAV-2729
Forma física Solid
CAS 419547-11-8
Color Yellow
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H17ClN4O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)NC3=C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C(CC5=CC=CC=C5)=NN13
Peso molecular (g/mol) 456.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.88
Porcentaje de pureza 98.47%