Learn More
Tocris Bioscience™ NAV 2729
Descripción
NAV 2729 is a selective ARF6 inhibitor (IC50 = 1.0 μM). Selective for ARF6 over other ARF family members and small GTPases. Inhibits ARF6 activation in uveal melanoma cells in vitro and blocks downstream signaling pathways of oncogenic GNAQ. Reduces tumorigenesis in mouse model of uveal melanoma.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 419547-11-8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C25H17ClN4O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.88g/mol |
| Color | Yellow |
| Tipo de producto | Inhibidor |
Para uso exclusivo en investigación