Learn More
ABEBA™ Zuecos OB de color negro natural
Descripción
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de corcho cubierta de cuero
- Suela de caucho antideslizante SRC
- Piel suave negra
- Cierre con 2 hebillas
- Correa fija en el talón
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hebilla | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Correa del talón |
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| N.º de hebillas | 2 |
| Tamaño | 41 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo |
| Material de la suela | Cuero, corcho |
| Material de la correa | Cuero |
| Mostrar más |