Learn More
Abeba™ Zapatos Nature 8045
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Negro
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla de corcho cubierta de cuero.
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Zona del empeine ajustable
- Cierre de hebilla
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Negro |
| Material para los pies | Corcho |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 34 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 8045 |