Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de laboratorio de calidad de vacío
Código de producto. 10599651
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
8 mm
Diámetro exterior (imperial):
16 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
25 M
25 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10599651 6 mm 16 mm 25 metros
10707391 8 mm 18 mm 25 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10599651 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3020616
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona flexibilidad, resistencia a desgarros y resistencia para aplicaciones de vacío. Los tubos de laboratorio de calidad de vacío Deutsch Neumann™ se han fabricado con caucho natural de color rojo.
  • Durómetro 50 Shore A
  • Buena memoria elástica
  • Opción excelente para aplicaciones de vacío
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 16 mm
Longitud global (métrico) 2500 cm
Grosor (métrico) 5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para laboratorio
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Rojo
Tipo de producto Tubos de vacío