Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de caucho natural
Código de producto. 11761545
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
10 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11761545 10 mm 10 metros
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11761545 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 710123
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y químicas. Los tubos de caucho natural Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.
  • Tubos de caucho natural
  • Para aplicaciones de vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, WCR (alimentos)
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material Caucho natural
Diámetro exterior (imperial) 30 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Uso general en laboratorios
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -25 °C
Color Rojo
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) De - 25 a 70 °C