Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de caucho natural
Descripción
- Tubos de caucho natural
- Para aplicaciones de vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, WCR (alimentos) |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | Caucho natural |
| Diámetro exterior (imperial) | 18 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (métrico) | 5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso general en laboratorios |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -25 °C |
| Color | Rojo |
| Flexibilidad | Los tubos |
| Mostrar más |