Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de vacío parcial GSR de caucho natural
Código de producto. 11724016
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
5 mm
Tamaño de la unidad:
25 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11724016 5 mm 25 metros
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11724016 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 710072
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y químicas. Los tubos de vacío parcial GSR de caucho natural Saint Gobain Performance Plastics™ ofrecen una combinación ideal de resistencia química y vida útil de la bomba.
  • Muy buena elasticidad y flexibilidad
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Cumple con los requisitos de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Conformidad con la FDA, WCR (alimentos)
Diámetro interior (métrico) 5 mm
Material Caucho natural
Diámetro exterior (imperial) 10 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 2,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Admiten numerosas aplicaciones industriales
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Color Red
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 70°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.