Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de vacío parcial GSR de caucho natural
Descripción
- Muy buena elasticidad y flexibilidad
- Buena resistencia a la abrasión
- Cumple con los requisitos de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, WCR (alimentos) |
| Diámetro interior (métrico) | 7 mm |
| Material | Caucho natural |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (métrico) | 4 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Admiten numerosas aplicaciones industriales |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Color | Red |
| Flexibilidad | Flexible |
| Mostrar más |