Learn More
Fisherbrand™ Tarros de polipropileno natural de lados rectos sin tapones
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Los tarros de polipropileno natural son translúcidas y duraderas.
- Los tarros son ideales para almacenar y recoger muestras y laboratorio suministros de laboratorio.
- El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido.
- El polipropileno ofrece mayor tolerancia a las altas temperaturas que el HDPE y mayor claridad de contacto.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Natural |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 54 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 51 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras sólidas grandes y permite la eliminación completa de los contenidos |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 432 |
| Color del tapón | N/D |
| Acabado del cuello | 58-400 |
| Mostrar más |