Learn More
Kautex™ Frascos de boca ancha de LDPE serie 303
Código de producto. 11324455
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
ID de cuello (métrico):
23,8mm
30,8mm
30.8 mm
39,2mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
20 PCS
4 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 180
paquete de 279
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 50
paquete de 90
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) ID de cuello (métrico) unitSize
11324455 50 ml 23,8mm paquete de 50
11899684 100 ml 23,8mm 20 PCS
10607303 100 ml 23,8mm 1 PCS
12684940 200 ml 30.8 mm paquete de 10
15241609 250 ml 30,8mm 10 PCS
15931391 250 ml 30,8mm paquete de 279
10281651 250 ml 30,8mm cada uno
11910517 300 ml 30,8mm paquete de 10
17878107 300 ml 30,8mm paquete de 180
11344455 500 ml 39,2mm paquete de 10
15251609 750 ml 39,2mm paquete de 5
17848097 750 ml 39,2mm paquete de 90
11361984 1000 ml 50 mm paquete de 4
11371984 1500 ml 50 mm 4 PCS
11962659 2000 ml 50 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11324455 Proveedor Kautex™ N.º de proveedor 2000770528
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados con una boca ancha para facilitar el llenado y la limpieza. Los frascos de boca ancha Kautex™ son ideales para líquidos, sustancias pastosas y gránulos.
  • Fabricados con polietileno de baja densidad (LDPE) para ofrecer flexibilidad y dureza
  • Frascos redondos traslúcidos de color natural
  • Fácil de llenar y limpiar
  • Perfectos para dispensación, envío de muestras, adhesivos, transporte y almacenamiento 
  • Incluye tapón de rosca a prueba de fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Dispensación, envío de muestras, envío por correo, transporte, almacenamiento
Formulario Forma redonda
Incluye Tapón
Material LDPE
ID de cuello (métrico) 23,8mm
Tapones de repuesto Tapón de rosca de LDPE
Cantidad 1Each
Graduated No
Altura (métrico) 76 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Tipo de tapón Tapón de rosca