Learn More
Ark Plas Products™ Conectores de reducción dentados de grado Premium Kynar de color natural
Description
Los accesorios de primera calidad se encuentran en stock en color blanco. Nylon , Polipropileno natural, policarbonato transparente y Kynar (PVDF). Disponible en dos estilos de púas:
La púa estándar
La púa estándar
- Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tubos flexibles
- El diámetro interior puede expandirse entre un 40 % y un 50 % por encima del valor de identificación nominal
- Tiene capacidad para 125 PSI sin el uso de abrazaderas de tubo
- Diseñado para su uso con tubos semirrígidos
- Ideal para aplicaciones a baja presión con tubos flexibles
- El tubo se expande un 21 % por encima del valor de diámetro interior nominal
Specifications
Specifications
| Material | Kynar |
| Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
| Tamaño de puerto | Manguera de 3/16 x 3/16 pulg |
| Color | Natural |
| Tipo de producto | Conector reductor dentado |