Learn More
Cole-Parmer™ Cepillo para matraces con cabezal giratorio natural
Código de producto. 13466028 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
609,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
13466028 609,6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 13466028 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 8455055
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Limpie fácilmente botellas y frascos con este cepillo para frascos con cabezal giratorio natural.
  • Fabricado con cerdas naturales, el cepillo no raya el vidrio.
  • El cepillo se adapta a un cuello cónico estándar de 2-1/3 in con un mango de madera dura de 13 in
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para matraces
Material del mango Madera
Tipo de punta Punta de cerdas unidas
Color Natural
Diámetro de cerda (imperial) 1,75 in
Diámetro de la cerda (métrico) 44 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpie fácilmente frascos y matraces
Longitud del mango (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 609,6 mm
Longitud del mango (métrico) 609.6 mm
Cantidad 1 unidad