Learn More
Thermo Scientific™ Columna NativePac OBE-1 SEC para la preparación de muestras en línea
Código de producto. 17884961 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17884961 50 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17884961 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 43803052130
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice análisis de biomacromoléculas con la columna NativePac OBE-1 SEC diseñada para el intercambio rápido de componentes de tampón no volátiles con un tampón volátil.
La columna Thermo Scientific™ NativePac OBE-1 es una columna de cromatografía de exclusión de tamaño (SEC) diseñada para el intercambio rápido de componentes de tampón no volátiles con un tampón volátil para el análisis Native-MS de biomacromoléculas. Los pequeños poros de la fase estacionaria SEC maximizan la separación de los componentes no volátiles de la muestra de interés, mientras que la longitud de columna corta minimiza los tiempos de análisis a menos de 2 minutos. Un ID de columna estrecho permite el uso de velocidades de flujo bajas para la detección de alta sensibilidad y maximiza el tiempo de funcionamiento minimizando el consumo de tampón.
La columna SEC NativePac OBE-1 para la preparación de muestras en línea ofrece las siguientes características:
  • Columna OBE para el peso molecular de proteínas y la detección de estructuras
  • Intercambio rápido de componentes de tampón no volátiles con un tampón volátil para el análisis de MS nativos
  • La longitud de columna corta minimiza los tiempos de análisis y el consumo de tampón
  • El ID de columna estrecha permite caudales bajos para una alta sensibilidad
  • El tamaño de poro de fase estacionaria SEC pequeña maximiza la separación de componentes no volátiles de muestras de interés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 1450 psi (100 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 80Å
Fase estacionaria Diol patentado
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Intercambio de tampones en línea
Fase Exclusión por tamaño