Learn More
Thermo Scientific™ Viales para muestras silanizados National
Código de producto. 12468686
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
8 mL
12 mL
40 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12468686 12 mL paquete de 200
12478686 8 mL paquete de 200
12488686 40 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12468686 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor B7999S12A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los viales para muestras silanizados Thermo Scientific™ National están hechos de vidrio borosilicatado de alta calidad transparente o ámbar.
Los viales para muestras silanizados Thermo Scientific™ National están hechos de vidrio borosilicatado de alta calidad transparente o ámbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ámbar; 12 ml
Diámetro exterior (imperial) 19 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 12 mL
Tamaño del tapón 15-425
Altura (métrico) 65 mm