Learn More
Thermo Scientific™ Vial transparente de 0,35 ml con insertos de microvolumen National
Descripción
- Fabricado con vidrio de tipo 1 transparente de borosilicato de dilatación 33 de calidad superior, clase A.
- Acabado con anillo a presión/para capsular de 13 mm para utilizarlos con cierres de aluminio de 13 mm o cierres Kim-Snap
- La compatibilidad con el muestreador automático incluye Dionex, Shimadzu, Spark Holland, Varian, VWR (Merck)/Hitachi y Waters (carrusel Wisp de 48 posiciones).
- Los insertos Polyspring™ con autoalineación cuentan con un resorte de polietileno para centrar el fondo del inserto lo que proporciona una almohadilla contra el contacto con agujas
- Insertos de puntos de precisión que permiten la máxima extracción de muestras
- Utilice un resorte de metal con insertos que carecen de Polyspring
- Solicitar tapones por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Desechables | Single-us |
| N.° por paquete | 100 |
| Tipo de empaquetado | 1 Pack of 1000 |
| Volumen residual (métrico) | 8 µL |
| Estilo de la base | Flat Bottom |
| Línea de productos | SureSTART Level 3 |
| Volumen total (métrico) | 0.35 mL |
| Volume (Metric) Usable | 0.3 mL |
| Mostrar más |