Learn More
Thermo Scientific™ Viales de muestras de vidrio con cierre de rosca, con tapones con parte superior abierta y septos National
Descripción
Los viales de muestras de vidrio con cierre de rosca National Thermo Scientific™ con tapones de rosca abierta y septos incluyen viales envueltos al vacío, con sus tapones y septos correspondientes envasados por separado.
- Prácticos kits sin montar.
- Opciones de vidrio transparente borosilicatado de dilatación 33 (tipo 1, clase A) o de vidrio ámbar 51A.
- Eliminan la infiltración de iones.
- Proporcionan pH uniforme para mayor duración de la vida de almacenamiento de las muestras.
- Con tapones de rosca de polipropileno con parte superior abierta y septos de teflón/silicona.
- Práctico embalaje para espacios de almacenamiento y armarios de laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 17 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 8 ml |
| Septo | PTFE/silicona |
| Volumen (imperial) | 2,125 dr. |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta) con septum |
| Tamaño del tapón | 15-425 |
| Altura (métrico) | 60 mm |